missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-acide carboxylique, 98+%
Description
L’acide (R)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylique sert de bloc de construction dans la synthèse du diphthamide.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylique sert de bloc de construction dans la synthèse du diphthamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Conservez loin des agents oxydants/réducteurs forts, des acides forts, des bases fortes.
(R)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylique sert de bloc de construction dans la synthèse du diphthamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Notes
Conservez loin des agents oxydants/réducteurs forts, des acides forts, des bases fortes.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid |
| Point de fusion | 158 °C à 160 °C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 82133 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
| Rotation optique | +10,5° (c=5 dans l’eau) |
| Poids de formule | 129.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H318-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 223-735-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche