missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-2-Phénylglycinol, 98%

Numéro de catalogue. AAA1903014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1903014 25 g
AAA1903003 1 g
AAA1903006 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1903014 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1903014

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 56613-80-0 | C8H12NO | 138,19 g/mol

Alcool aminé utilisé pour préparer une imine chirale ou de l’oxazolidine à partir d’éthyle trifluoropyruvate. Ces intermédiaires ont ensuite été utilisés dans la synthèse des deux énantiomères de αla -trifluorométhylproline. L’alcool chiral-aminé βutilisé comme bloc de construction synthétique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Alcool aminé utilisé pour préparer une imine chirale ou oxazolidine à partir d’éthyle trifluoropyruvate. Ces intermédiaires ont ensuite été utilisés dans la synthèse des deux énantiomères de αla -trifluorométhylproline. L’alcool chiral-aminé βutilisé comme bloc de construction synthétique.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts.

Identifiants chimiques

CAS 56613-80-0
Formule moléculaire C8H12NO
Poids moléculaire (g/mol) 138.19
Numéro MDL MFCD00008062
Clé InChI IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-O
Synonyme r---2-phenylglycinol, d-phenylglycinol, r-2-phenylglycinol, r-2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethan-1-ol, d-plenylglycinol, r---2-amino-2-phenylethanol, 2r-2-amino-2-phenylethanol, d-2-phenylglycinol, r-phenylglycinol
PubChem CID 2724025
Nom de l’IUPAC (2R)-2-amino-2-phényléthanol
SOURIRES [NH3+][C@H](CO)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique (R)-(-)-2-Phenylglycinol
Point de fusion 76 °C à 78 °C
Quantité 25 g
Beilstein 2935848
Sensibilité Sensible à l’air
Renseignements sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau.
Rotation optique −30° (c=0,75 en 1N HCl)
Poids de formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H314-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
DOTInformation Hazard Class: 8; Packaging Group: III
EINECSNumber 260-287-5
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche