missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidine 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M11691G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M11691G 1 g
M11695G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M11691G Fournisseur TCI America Code fournisseur M11691G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 84025-81-0
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00066219
Clé InChI CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
PubChem CID 671216
Nom de l’IUPAC (2R)-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidine
SOURIRES COCC1CCCN1

Spécifications

Nom ou substance chimique (R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Couleur Incolore
Quantité 1 g
Numéro UN 1993
Poids de formule 115.18
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Liquide