missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-Acide aminobutyrique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A13775G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A13775G 5 g
A13771G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A13775G Fournisseur TCI America Code fournisseur A13775G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2623-91-8
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00064414
Clé InChI QWCKQJZIFLGMSD-GSVOUGTGSA-N
Synonyme d-2-aminobutyric acid, r-2-aminobutanoic acid, d---2-aminobutyric acid, 2r-2-aminobutanoic acid, d-alpha-aminobutyric acid, r---2-aminobutyric acid, h-d-abu-oh, d--2-aminobutyric acid, d-2-aminobutyrate, d-2-aminobutanoic acid
PubChem CID 439691
ChEBI CHEBI:28797
Nom de l’IUPAC (2R)-2-acide aminobutanoïque
SOURIRES CC[C@@H](N)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique (R)-(-)-2-Aminobutyric Acid
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 103.12
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-2482
TSCA Non