missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphthol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T23591G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T23591G 1 g
T2359100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T23591G Fournisseur TCI America Code fournisseur T23591G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 23357-45-1
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD00063005
Clé InChI JAAJQSRLGAYGKZ-SNVBAGLBSA-N
Synonyme (R)-(-)-alpha-Tetralol
PubChem CID 7058028
Nom de l’IUPAC (1R)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-ol
SOURIRES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)O

Spécifications

Nom ou substance chimique (R)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
Point de fusion 40 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 140 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 148.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur