missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphthique acide, 98%
Description
C’est un intermédiaire palonosétron. L’acide tétrahydronaphthoïque est utilisé pour la construction de modèles de tournure protéique stériquement contraintes.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire palonosétron. L’acide tétrahydronaphthoïque est utilisé pour la construction de modèles de tournure protéique stériquement contraintes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans des conditions fraîches et sèches. Incompatible avec les agents oxydants.
Il s’agit d’un intermédiaire palonosétron. L’acide tétrahydronaphthoïque est utilisé pour la construction de modèles de tournure protéique stériquement contraintes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans des conditions fraîches et sèches. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid |
| Point de fusion | 56 °C à 58 °C |
| Quantité | 250 mg |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement soluble dans l’eau. |
| Rotation optique | +12° (c=1 en éthanol) |
| Poids de formule | 176.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche