missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quinuclidine 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Quinuclidine |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 111.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥96.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CL5594625 |
| TSCA | Yes |