missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate de quinuclélidine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. Q00505G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
Q00505G 5 g
Q00501G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. Q00505G Fournisseur TCI America Code fournisseur Q00505G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 39896-06-5
Formule moléculaire C7H14ClN
Poids moléculaire (g/mol) 147.646
Numéro MDL MFCD00012727
Clé InChI BZLBBZLOMXKMTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-Azabicyclo[2.2.2]octane Hydrochloride
PubChem CID 520969
Nom de l’IUPAC 1-azabicyclo[2.2.2]octane; Chlorhydrate
SOURIRES C1CN2CCC1CC2.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Quinuclidine Hydrochloride
Point de fusion 365 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 147.65
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline