missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quincoridine 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. Q00761G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
Q00761G 1 g
Q0076100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. Q00761G Fournisseur TCI America Code fournisseur Q00761G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 207129-36-0
Formule moléculaire C10H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 167.252
Clé InChI GAFZBOMPQVRGKU-UDNWOFFPSA-N
Synonyme (1S,2R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-vinylquinuclidine, (1S,2R,5R)-5-Vinyl-2-quinuclidinemethanol
PubChem CID 24058276
Nom de l’IUPAC [(2R)-5-éthényle-1-azabicyclo[2.2.2]octane-2-yl]méthanol
SOURIRES C=CC1CN2CCC1CC2CO

Spécifications

Nom ou substance chimique Quincoridine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 267 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 167.25
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide