missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ BRAND™ QuikSip™ Aspirateur à fluide

Numéro de catalogue. 01670230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
01670230 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01670230 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 4723180

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Il ne nécessite ni énergie ni source de vide pour aspirer jusqu’à 25 mL de liquide à la fois.

  • QuikSip™ se fixe sur des bouteilles avec filetage de 45 mm, S40 ou 33 mm
  • Contrôleur manuel Mount Cell Culture vers QuikSip™
  • Appuyez en haut pour « charger » l'unité
  • Le liquide est recueilli dans une bouteille (non incluse)

Spécifications

Type de produit Aspirateur à bouchon de bouteille
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu foncé
Canaux 1
Matériau Polypropylène, HDPE, EPDM
Volume (métrique) 25 mL
À utiliser avec (application) Aspiration fluide
À utiliser avec (équipement) Unité de culture cellulaire
Comprend Adaptateurs 45/33 mm et 45/S40 mm, manuel, cartouche piston/cylindre de rechange
Garantie 1 an