missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Trousses d’analyse du QI à l’ARN
Description
Déterminez rapidement et facilement la dégradation de l’ARN avec le Qubit kit de test de QI ARN et Qubit les standards de QI ARN. Les informations sur l'intégrité et la qualité (QI) de l'ARN sont évaluées à l'aide des deux colorants uniques du kit de test : un colorant qui se lie à un ARN gros et/ou très structuré, et un second colorant qui se lie sélectivement à un petit ARN dégradé. Ensemble, ces colorants vous permettent d’évaluer rapidement la qualité et l’intégrité de vos échantillons d’ARN, avec des résultats présentés sous forme d’un nombre de QI ARN et d’un pourcentage calculé d’ARN gros et petits dans l’échantillon.
Qubit Le kit d’analyse d’intégrité et de qualité de l’ARN (QI) offre une méthode rapide et simple pour vérifier si un échantillon d’ARN s’est dégradé à l’aide d’un Qubit fluoromètre 4 ou Qubit Flex. Le test de QI à ARN utilise deux colorants uniques : une qui se lie à de gros ARN intact et/ou très structuré (ARNm, ARNt, ARNrr), et une autre qui se lie sélectivement à des ARN petits et/ou dégradés. Ensemble, ils vous permettent d’évaluer rapidement la qualité et l’intégrité de l’échantillon d’ARN.
Pour l’utiliser, il suffit d’ajouter vos échantillons à la solution de travail ARN IQ, puis de mesurer le signal avec un Qubit fluoromètre 4 ou Qubit Flex. Les résultats sont présentés sous forme d’un numéro de QI ARN (ARN IQ#) qui indique l’intégrité et la qualité de l’échantillon d’ARN. Les résultats sont également affichés sous forme de pourcentage calculé d’ARN gros et petit dans l’échantillon. L’ARN IQ# est une valeur de 1 à 10, similaire à d’autres scores de qualité ARN, où un petit nombre indique que l’échantillon est composé principalement de petits ARN et un nombre plus élevé indique que l’échantillon est composé principalement de gros ARN ou ARN à structure tertiaire.
Parmi les autres caractéristiques du Qubit kit de test de QI ARN :
• 5S et la structure tertiaire de l’ARNt se lient à un colorant ARN important
• Précision même en présence de sels, protéines, solvants et réactifs•
de stabilisation ARN Signal stable pendant 1 heure
Chimie à base de solution en accord avec l’électrophorèse
Les résultats des tests de QI ARN corrélés bien avec les méthodes électrophorétiques. La principale différence entre le test de QI à ARN basé sur la solution et les techniques traditionnelles basées sur l’électrophorèse réside dans le temps nécessaire pour déterminer si un échantillon d’ARN s’est dégradé. Les gels sont considérés comme faciles à réaliser, mais prennent quand même du temps. Les méthodes basées sur la microfluidique ne prennent pas seulement du temps pour obtenir les résultats, mais comportent souvent des procédures longues pour préparer les échantillons. L’électrophorèse sur gel ou microfluidique est toujours recommandée pour obtenir des informations sur la taille des fragments ou la répartition de la taille de l’échantillon d’ARN.
Qubit Normes
Qubit de test de QI ARN Les standards d’analyse ARN de QI sont conçues pour être utilisées avec le Qubit kit de test de QI ARN. Des quantités suffisantes de l’étalon d’ARN petit, grand et/ou structuré sont fournies pour générer une courbe d’étalon QI pour jusqu’à 500 échantillons. Les standards de QI de l’ARN sont conçus pour mesurer la dégradation de l’ARN et ne sont pas interchangeables avec ceux provenant d’autres tests de quantification de l’ARN, y compris les kits d’essais Qubit RNA HS, BR ou XR.
Notes
• Qubit Les trousses d’essais RNA IQ sont conçues pour fonctionner sur Qubit des fluoromètres
• 4 et Qubit flexibles. Le test n’est pas conçu pour être utilisé avec Qubit des fluoromètres•
2,0 Qubit ou Qubit 3. Utilisez des tubes PCR à paroi mince, transparentes, de 0,5 mL (Cat. Non. Q32856) pour les Qubit 4 bandes de fluoromètre et 8 bandes de tubes de 200 μL (cat. Non. Q33252) pour le Qubit Flex Fluorometer
Pour l’utiliser, il suffit d’ajouter vos échantillons à la solution de travail ARN IQ, puis de mesurer le signal avec un Qubit fluoromètre 4 ou Qubit Flex. Les résultats sont présentés sous forme d’un numéro de QI ARN (ARN IQ#) qui indique l’intégrité et la qualité de l’échantillon d’ARN. Les résultats sont également affichés sous forme de pourcentage calculé d’ARN gros et petit dans l’échantillon. L’ARN IQ# est une valeur de 1 à 10, similaire à d’autres scores de qualité ARN, où un petit nombre indique que l’échantillon est composé principalement de petits ARN et un nombre plus élevé indique que l’échantillon est composé principalement de gros ARN ou ARN à structure tertiaire.
Parmi les autres caractéristiques du Qubit kit de test de QI ARN :
• 5S et la structure tertiaire de l’ARNt se lient à un colorant ARN important
• Précision même en présence de sels, protéines, solvants et réactifs•
de stabilisation ARN Signal stable pendant 1 heure
Chimie à base de solution en accord avec l’électrophorèse
Les résultats des tests de QI ARN corrélés bien avec les méthodes électrophorétiques. La principale différence entre le test de QI à ARN basé sur la solution et les techniques traditionnelles basées sur l’électrophorèse réside dans le temps nécessaire pour déterminer si un échantillon d’ARN s’est dégradé. Les gels sont considérés comme faciles à réaliser, mais prennent quand même du temps. Les méthodes basées sur la microfluidique ne prennent pas seulement du temps pour obtenir les résultats, mais comportent souvent des procédures longues pour préparer les échantillons. L’électrophorèse sur gel ou microfluidique est toujours recommandée pour obtenir des informations sur la taille des fragments ou la répartition de la taille de l’échantillon d’ARN.
Qubit Normes
Qubit de test de QI ARN Les standards d’analyse ARN de QI sont conçues pour être utilisées avec le Qubit kit de test de QI ARN. Des quantités suffisantes de l’étalon d’ARN petit, grand et/ou structuré sont fournies pour générer une courbe d’étalon QI pour jusqu’à 500 échantillons. Les standards de QI de l’ARN sont conçus pour mesurer la dégradation de l’ARN et ne sont pas interchangeables avec ceux provenant d’autres tests de quantification de l’ARN, y compris les kits d’essais Qubit RNA HS, BR ou XR.
Notes
• Qubit Les trousses d’essais RNA IQ sont conçues pour fonctionner sur Qubit des fluoromètres
• 4 et Qubit flexibles. Le test n’est pas conçu pour être utilisé avec Qubit des fluoromètres•
2,0 Qubit ou Qubit 3. Utilisez des tubes PCR à paroi mince, transparentes, de 0,5 mL (Cat. Non. Q32856) pour les Qubit 4 bandes de fluoromètre et 8 bandes de tubes de 200 μL (cat. Non. Q33252) pour le Qubit Flex Fluorometer
Spécifications
Spécifications
| Essai | Qubit Trousse d’analyse d’intégrité et de qualité (QI) de l’ARN |
| Format | Équipement |
| Type d’échantillon | ARN |
| À utiliser avec (équipement) | Qubit 4 fluoromètre, Qubit fluoromètre flexible |
| Nb de réactions | 75 essais |
| Gamme de produit | Qubit |
| Quantité | 75 tests |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |