missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Qubit™ Trousses de tests à haute sensibilité (HS), à large plage (BR) et à portée étendue (XR) de l’ARN

Numéro de catalogue. Q10210
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
500 tests
Essai:
Quantification de l’ARN, BR
Quantification de l’ARN, HS
Quantification de l’ARN, plage extrait
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Essai
Q10210 100 tests Quantification de l’ARN, BR
Q10211 500 tests Quantification de l’ARN, BR
Q33223 100 tests Quantification de l’ARN, plage extrait
Q33224 500 tests Quantification de l’ARN, plage extrait
Q32852 100 tests Quantification de l’ARN, HS
Q32855 500 tests Quantification de l’ARN, HS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. Q10210 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q10210
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les kits permettent une détection rapide et sensible de l’ARN à faible et haute abondance, et peuvent distinguer l’ARN et l’ADN, les protéines et les nucléotides libres.

Obtenir une quantification précise et précise de l’ARN à l’aide Qubit des kits d’essai ARN HS, BR et XR. Ces kits de quantification d’ARN permettent une détection rapide et sélective d’échantillons d’ARN à faible et haute abondance, et peuvent distinguer l’ARN de l’ADN, des protéines et des nucléotides libres. Les contaminants tels que les sels, les solvants ou les détergents sont bien tolérés.

Qubit Les trousses d’analyse ARN HS, BR et XR, conçues pour une utilisation avec Qubit des fluoromètres, sont très sélectives pour l’ARN plutôt que pour l’ADN, les protéines et les nucléotides libres. Tous les kits fournissent un réactif d’essai concentré, un tampon de dilution et des standards d’ARN pré-dilués. Il suffit de diluer le réactif avec le tampon fourni, d’ajouter votre échantillon (tout volume entre 1 μL et 20 μL est acceptable), puis de lire la concentration à l’aide d’un Qubit fluoromètre.

Qubit Kit
d’analyse ARN HS Le Qubit kit d’analyse ARN HS (haute sensibilité), lorsqu’il est utilisé avec le Qubit fluoromètre, fournit une méthode précise et sélective pour la quantification d’échantillons d’ARN à faible abondance.   Selon le volume d’échantillon, le kit de test est conçu pour être précis aux concentrations initiales d’ARN de 0,2 à 200 ng/μL, offrant une plage de détection de 4 −200 ng.

Qubit Kit
de test ARN BR Le Qubit kit d’analyse ARN BR (Broad-Range) Kit de dossage, lorsqu’il est utilisé avec le Qubit fluoromètre, fournit une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ARN.   Selon le volume d’échantillon, le kit de test est conçu pour être précis aux concentrations initiales d’ARN de 0,5 à 1 200 ng/μL, offrant une plage de détection de 10 −à 1 200 ng.

Qubit Kit

d’analyse ARN XR Le Qubit kit d’analyse ARN XR (Extended Range), conçu pour être utilisé avec Qubit des fluoromètres 4 et Qubit flexibles, offre une méthode précise et sélective pour la quantification des échantillons d’ARN à forte abondance. Selon le volume d’échantillon, le kit de test est conçu pour être précis aux concentrations initiales d’ARN de 5 à 20 000 ng/μL, offrant une plage de détection de 100 −à 20 000 ng.

Notes
• Qubit Les kits d’essais RNA HS et BR peuvent être utilisés avec n’importe quel Qubit Les kits d’analyse à ARN XR à fluoromètre
Qubit • sont conçus pour être utilisés uniquement avec Qubit des fluoromètres•
4 ou Qubit flexibles. Utilisation avec des tubes PCR clairs, à paroi mince, de 0,5 mL (Cat. Non. Q32856) pour les Qubit 4 bandes à fluoromètre et 8 bandes de tubes de 200 μL (cat. Non. Q33252) pour le Qubit Flex Fluorometer

Spécifications

Essai Quantification de l’ARN, BR
Méthode de détection Fluorescence
Excitation/Émission 644/673
À utiliser avec (équipement) Qubit Fluorimètre
Nb de réactions 100 réactions
Plage de quantification 10 à 1200 ng
Gamme de produit Quant-iT
Quantité 100 tests
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante