Learn More
Invitrogen™ Qubit et Quant-it les normes des trousses d’essai

Description
Obtenir une quantification précise des échantillons dsDNA ou ARN avec Qubit des standards autonomes d’acides nucléiques. Les Qubit étalons peuvent être utilisés en conjonction avec différents Qubit kits de quantification d’acides nucléiques ou Quant-iT et offrent des versions autonomes de la norme du kit pour réaliser des tests supplémentaires.
Qubit 1X dsDNA HS Assay Lambda Standard
Qubit La norme 1X dsDNA HS Assay Lambda peut être utilisée avec Qubit les 1X dsDNA HS Assay Kits, Qubit dsDNA HS Assay Kits, ou leurs trousses Quant-iT correspondantes. Les étalons sont fournis à la même concentration que la norme dsDNA à la plus haute concentration (10 ng/μL) dans les kits de test Quant-iT et peuvent être dilués dans la série standard.
Qubit 1X normes dsDNA BR
Qubit Les normes 1X dsDNA BR (Broad Range) peuvent être utilisées avec Qubit les trousses d’essai 1X dsDNA BR, Qubit les trousses dsDNA BR, ou leurs trousses d’essai Quant-iT correspondantes. Les Qubit normes BR 1X dsDNA incluent des normes à deux concentrations, 0 et 100 ng/μL. Le standard élevé correspond à la même concentration que le standard dsDNA à la concentration la plus élevée dans les kits de test Quant-iT et peut être dilué dans la série standard.
Qubit Normes de test de QI à l’ARN
Qubit Les normes d’analyse ARN IQ sont conçues pour être utilisées avec le Qubit kit de test IQ ARN. Des quantités suffisantes de l’étalon d’ARN petit, grand et/ou structuré sont fournies pour générer une courbe d’étalon QI pour jusqu’à 500 échantillons. Les standards de QI de l’ARN sont conçus pour mesurer la dégradation de l’ARN et ne sont pas interchangeables avec ceux provenant d’autres tests de quantification de l’ARN, y compris les kits d’essais Qubit RNA HS, BR ou XR.
Note : Utilisez des tubes PCR à paroi mince, transparents, de 0,5 mL (Cat. Non. Q32856) pour les Qubit 4 bandes de tubes fluorométriques et 8 bandes de tubes 200-L μ (cat. Non. Q33252) pour le Qubit fluoromètre Flex.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Qubit™ 1X dsDNA BR Standard #1, 5 mL à 0 ng/μL dans le tampon Qubit™ TE 1X dsDNA BR Standard #2, 5 mL à 100 ng/μL dans le tampon TE Stocker à 2 °C à 8 °C |
| Concentration | 0 ng/μL, 100 ng/μL |
| À utiliser avec (application) | Qubit 1 kit dsDNA BR ou Qubit kits dsDNA BR |
| À utiliser avec (équipement) | Qubit Fluoromètre ou lecteur de microplaques à fluorescence |
| Gamme de produit | Qubit |
| Type de produit | Qubit 1X dsDNA BR Lambda Std |
| Quantité | 2 x 5 mL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.