missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 Trousse d’analyse de vérification du système
Description
- Test rapide, facile à utiliser, à base de réactifs qui teste la performance du Qubit™ 4 fluoromètre
- Fournit suffisamment de réactifs pour effectuer jusqu’à 50 tests
- Qubit™ Le kit de test de vérification du système 4 ne peut être utilisé qu’avec le Qubit™ fluoromètre 4.
- L’équipement comprend :
- Solution de réactif à blanc
- Réactif fluorescent vert - Conçu pour tester la détection d’excitation bleue (DEL 470 nm; filtre d’excitation de 430 à 495 nm) et la détection de fluorescence verte (filtre d’émission de 510 à 580 nm) sur le fluoromètre
- Réactif fluorescent rouge lointain - Conçu pour tester la détection d’excitation rouge (DEL de 635 nm; filtre d’excitation de 600 à 645 nm) et la fluorescence rouge lointain (filtre d’émission de 665 à 720 nm)
Spécifications
Spécifications
| Gamme de produit | Qubit |
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Catégorie | Trousse de test de vérification du système |
| Quantité | 50 tests |
| À utiliser avec (équipement) | Qubit 4 Fluoromètre |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.