missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ QuantStudio™ Kit de mise à niveau Pro Block, 96 puits, 0,2 mL
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. A45953
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mise à niveau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A45953 1 mise à niveau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A45953 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A45953

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le QuantStudio™ kit de mise à niveau Pro Block est un accessoire optionnel pour le QuantStudio™ système Pro Real-Time qPCR. Les blocs interchangeables permettent la polyvalence de l’application grâce à un échange facile et amélioré des types de blocs.

Le QuantStudio système 7 Pro permet l’échange de blocs de 96 puits (0,2 mL), 96 puits (0,1 mL), 384 puits et TaqMan cartes de tableau (TAC). Le système est livré avec un seul type de bloc; d’autres types de blocs peuvent être achetés séparément. Pour un système à prix plus abordable qui ne supporte TaqMan pas les cartes à matrice ni l’automatisation (mais qui peut être mis à niveau ultérieurement), veuillez consulter le QuantStudio système PCR en temps réel 6 Pro. Et pour une flexibilité ultime, pensez au QuantStudio système PCR en temps réel 12K Flex, qui accueille TaqMan OpenArray aussi des plaques.

Spécifications

Contenu et stockage Bloc de 0,2 mL à 96 trous, couvercle chauffant et accessoires
À utiliser avec (équipement) QuantStudio™
Gamme de produit QuantStudio
Type de produit Trousse de mise à niveau de bloc
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Quantité 1 mise à niveau

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.