Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Plaque d’étalonnage spectrale 2 (ABY™ colorants , JUN™, MUSTANG PURPLE™, NED™, et Cy™5), 384 puits
Description
Cette plaque établit les spectres de colorants purs et les valeurs multicomposantes pour ABY™ les colorants , JUN™, MUSTANG PURPLE™, NED™, et Cy™5 sur Applied Biosystems™ QuantStudio™ un système de PCR en temps réel à 5 puits de 384 puits. Il permet des calibrations simultanées de plusieurs colorants sur une même plaque, réduisant considérablement l’effort et le temps nécessaires à la calibration des colorants. De plus, les formulations des colorants dans cette plaque améliorent les résultats avec le multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents des sondes respectives dans vos expériences de PCR en temps réel. Veuillez consulter le guide d’utilisation de l’instrument pour les instructions complètes d’utilisation.
Spécifications
Spécifications
| Format | 384-puits |
| Contenu et stockage | Conserver à –20° ±°C 5 °C. |
| Colorant calibré | Cy™5, JUN™, NED, Mustang Purple™, ABY™ |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (version logicielle 1.6 ou ultérieure), QuantStudio™ 7 Flex (version logicielle 1.6 ou ultérieure) |
| Vitesse de réaction | Standard |
| Type de produit | Plaque d’étalonnage |
| À utiliser avec (application) | Étalonnage spectrale |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Quantité | 1 plaque |
| Compatibilité avec les plaques | 384-puits |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.