missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ Kits de test 1X ADNdb (ADN double brin) haute sensibilité (HS) et large gamme (BR)

Description
Facilitez et optimisez la quantification de l’ADN grâce à une formulation 1X prête à l’emploi avec les kits de test Quant-iT 1X ADNdb HS (haute sensibilité) et Quant-iT 1X ADNdb BR (large éventail). Les deux trousses fournissent une solution de travail prête à l’emploi. Chargez simplement votre échantillon, ajoutez la Qubit solution de travail 1X d’ADNdb HS ou BR, et lecture de la concentration à l’aide d'un lecteur de microplaques à fluorescence.
Les kits de test Quant-iT 1X ADNdb HS et BR sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin (ADNdb) par rapport à l’ARN, offrant une méthode précise et fiable pour la quantification des échantillons d’ADNdb. Pour effectuer le test, diluez votre échantillon (tout volume de 1 à 20 μL est acceptable) dans la solution de travail 1X fournie, puis lisez la concentration à l’aide d’un lecteur de plaques à fluorescence.
Le kit dsDNA HS Quant-iT 1X est précis pour les concentrations initiales d’échantillon allant de 10 pg/μL à 100 ng/μL, offrant une plage de détection de 0,2 ng à 100 ng d’ADN dans le tube de test. Le kit dsDNA BR Quant-iT 1X est précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 200 pg/μL à 4000 ng/μL (selon le volume d’échantillon), offrant une plage de détection de 4 à 4000 ng d’ADN.
Les contaminants courants tels que les sels, nucléotides libres, solvants, détergents et protéines sont bien tolérés dans les tests dsDNA. Les kits de test « 1X » pour ADN double brin fournissent des réactifs et des tampons prêts à l’emploi et sont hautement sélectifs pour l'ADN double brin par rapport à l’ADN simple brin, l’ARN et les protéines.
Le kit dsDNA HS Quant-iT 1X est précis pour les concentrations initiales d’échantillon allant de 10 pg/μL à 100 ng/μL, offrant une plage de détection de 0,2 ng à 100 ng d’ADN dans le tube de test. Le kit dsDNA BR Quant-iT 1X est précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 200 pg/μL à 4000 ng/μL (selon le volume d’échantillon), offrant une plage de détection de 4 à 4000 ng d’ADN.
Les contaminants courants tels que les sels, nucléotides libres, solvants, détergents et protéines sont bien tolérés dans les tests dsDNA. Les kits de test « 1X » pour ADN double brin fournissent des réactifs et des tampons prêts à l’emploi et sont hautement sélectifs pour l'ADN double brin par rapport à l’ADN simple brin, l’ARN et les protéines.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Spécifications
Spécifications
| Essai | 1 X ADNdb, large éventail |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Excitation/Émission | 506/523 |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Nb de réactions | 1 000 (volume de test, 200 μL) |
| Plage de quantification | 4 à 4000 ng |
| Gamme de produit | Quant-iT |
| Quantité | 1 kit |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Ce kit de test sera expédié en deux parties. • 1X solution de travail Quant-iT ADNdb BR sera expédiée (à température ambiante). • Les étalons 1X Quant-iT ADNdb BR lambda seront expédiés sur de la glace fondante. |