missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-acide décanesulfonique sel de sodium, environ 99%, Spectrum™ chimique

Catalog No. 18608101
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Seau en polyéthylène
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Emballage
18608101 5 kg Seau en polyéthylène
18608097 5 g Bouteille en verre ambrée
18608098 25 g Bouteille en verre ambrée
18608099 100 g Bouteille en verre ambrée
18608100 1 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Catalog No. 18608101 Supplier Spectrum Chemical Mfg Cor Supplier No. D20045KGBL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Please call Customer Service at 1-800-234-7437 or send an email to help@thermofisher.com for assistance.

Chemical Identifiers

CAS 13419-61-9

Specifications

CAS % maximal 1
Emballage Seau en polyéthylène
Quantité 5 kg
Poids moléculaire (g/mol) 244.33
Pourcentage de pureté ∼99%
Niveau Réactif

ATTENTION : À utiliser par du personnel qualifié uniquement pour la recherche et développement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.