missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Qdot™ Trousse conjuguée 565 ITK™ Streptavidine

Numéro de catalogue. Q10031MP
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
Q10031MP 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. Q10031MP Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur Q10031MP

Qdot™ Trousse conjuguée 565 ITK™ Streptavidine

Le Qdot™ kit conjugué 565 ITK™ streptavidine fournit le Qdot™ conjugué de streptavidine sous forme de 250 μL d’une solution 2M μ. Contrairement aux Qdot™ conjugués de streptavidine, ceux-ci Qdot™ ITK™ ont la streptavidine attachée de façon covalente au revêtement amphiphilique interne sans lien PEG. Ces Qdo™ conjugués peuvent être utilisés pour lier des sondes biotinylées. Le kit comprend aussi 30 mL de Qdot™ tampon d’incubation.

Spécifications

Conjugate Qdot 565
Quantity 1 kit
Content And Storage À conserver au réfrigérateur (2 –8 °C).
Shipping Condition Température ambiante
Product Line ITK, Qdot
Product Type Trousse conjuguée

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.