missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Q-VD-OPH, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. MP3OPH10901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
3 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MP3OPH10901 1 mg
MP3OPH10903 3 mg
MP3OPH10905 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. MP3OPH10901 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 03OPH10901

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu spécifiquement pour la recherche in vivo. Q-VD-OPH MP Biomedicals est synthétisé à l’aide d’une technologie propriétaire comme inhibiteur de caspase irréversible et perméable aux cellules. Le piège OPH, avec sa puissance supérieure, sa perméabilité cellulaire prouvée et sa toxicité minimale, p

Le Q-VD-OPH se lie irréversiblement aux caspases activées pour bloquer l’apoptose. L’apoptose est une forme physiologique de mort cellulaire, qui joue un rôle important dans l’embryogenèse, l’homoestase cellulaire, l’atrophie tissulaire et l’ablation des cellules endommagées et mutées.

Les caspases, qui agissent comme des scies à chaîne moléculaire, sont les composants centraux de la réponse à l’apoptose. Les caspases sont des protéases de cystéine qui se clivent après un résidu d’aspartate dans leurs substrats. Au moins 7 des 14 caspases mammifères connues jouent un rôle important dans l’apoptose.

  • Alternative exceptionnelle à la famille des inhibiteurs de la fluorométhylcétone (ces composés forment la base de nouveaux candidats médicamenteux importants pour une grande variété de cibles pathologiques)
  • Non toxique&mdash : l’étude préliminaire n’a montré aucune preuve de toxicité chez des souris injectées intrapéritonéalement avec plus de 1000 mg/kg
  • Les valeurs d’IC50 améliorées—contre les caspases purifiées sont dans la plage des nanomolaires; dans un test basé sur cellules in vitro, une inhibition de l’apoptose a été atteinte de plus de 90%.
  • Les dilutions optimales devraient être déterminées par le laboratoire pour chaque application spécifique

Spécifications

Contenu et stockage -20 °C
Quantité 1 mg
Poids moléculaire (g/mol) 513.49