missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FUJIFILM Wako PYROSTAR™ Kit en vrac ES-F 2 mL
Description
- Le réactif spécifique aux endotoxines évite les résultats faussement positifs liés aux glucanes
- Le réactif à double usage peut effectuer soit un caillot de gel, soit un test turbidimétrique cinétique (KTA)
- Les sensibilités turbidimétriques cinétiques varient de 0,001 à 10 EU/mL
- En raison de la grande sensibilité, les risques d’interférence sont réduits
- Facilite la transition du caillot gelé à un caillot de gel KTA
Spécifications
Spécifications
| Form | Lyophilisé (Séchage par congélation) |
| Fill Volume | 2 mL |
| Includes | 100 fioles de lysat de 2 mL |
| Quantity | 100 fioles |
| Sensitivity | 0,015 UE/mL |