missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluorure de pyrimidine-2-sulfonyle 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P24655G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P24655G 5 g
P24651G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P24655G Fournisseur TCI America Code fournisseur P24655G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 35762-87-9
Formule moléculaire C4H3FN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Numéro MDL MFCD09265503
Clé InChI HMZIGHBQOOGZAK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12175574
Nom de l’IUPAC Fluorure de pyrimidine-2-sulfonyle
SOURIRES FS(=O)(=O)C1=NC=CC=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique Pyrimidine-2-sulfonyl Fluoride
Point de fusion 60 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 162.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur