missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide pyrimidine-2-carboxylique, 97%

Numéro de catalogue. p-7036450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5474503 1 g
AAH5474506 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5474503 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5474503

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 31519-62-7 | C5H4N2O2 | 124,10 g/mol

La 2-carboxy-pyrimidine est un intermédiaire synthétique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
2-carboxy-pyrimidine est un intermédiaire synthétique.

Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le sulfoxyde de diméthyle (DMSO), la dimétylformamide (DMF) et la solution de solution saline tamponnée phosphate (PBS).

Notes
Conserver à -20 °C.

Identifiants chimiques

CAS 31519-62-7
Formule moléculaire C5H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.10
Numéro MDL MFCD00856161
Clé InChI ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxypyrimidine, pyrimidine carboxylic acid, pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,3-diazine, 2-pyrimidinecarboxylic acid 6ci,8ci,9ci, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 2-carboxy pyrimidine, pubchem9603, pyrimidine-carboxylic acid
PubChem CID 12626245
Nom de l’IUPAC Acide pyrimidine-2-carboxylique
SOURIRES OC(=O)C1=NC=CC=N1

Spécifications

Nom ou substance chimique Pyrimidine-2-carboxylic acid
Quantité 1 g
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’éthanol, le diméthylsulfoxyde (DMSO), la diméthylformamide (DMF) et une solution de solution saline tamponnée phosphate (PBS).
Poids de formule 124.1
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche