missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate de pyridoxine, 99%

Numéro de catalogue. AAA1204136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1204136 500 g
AAA1204114 25 g
AAA1204122 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1204136 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1204136
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 58-56-0 | C8H12ClNO3 | 205,638 g/mol

Le pyridoxol hydrochlroride est un sel à base sans pyridoxine utilisé pour traiter de faibles niveaux de vitamine B6. Il est essentiel de maintenir la santé des nerfs, de la peau et des globules rouges. Elle est également utilisée pour traiter des troubles nerveux et des troubles héréditaires comme l’acidurie xanthurène, la cystathionurie, l’hyperoxalurie et l’homocystinurie. Il est utilisé dans les cosmétiques, les additifs alimentaires et pour l’alimentation animale. Elle joue un rôle important dans le transport de la protéine Bsu1 et de l’absorption de la thiamine. De plus, il est également impliqué dans diverses réactions biochimiques.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le pyridoxol hydrochlroride est un sel à base sans pyridoxine utilisé pour traiter de faibles niveaux de vitamine B6. Il est essentiel de maintenir la santé des nerfs, de la peau et des globules rouges. Elle est également utilisée pour traiter des troubles nerveux et des troubles héréditaires comme l’acidurie xanthurène, la cystathionurie, l’hyperoxalurie et l’homocystinurie. Il est utilisé dans les cosmétiques, les additifs alimentaires et pour l’alimentation animale. Elle joue un rôle important dans le transport de la protéine Bsu1 et de l’absorption de la thiamine. De plus, il est également impliqué dans diverses réactions biochimiques.

Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Légèrement soluble dans l’acétone. Soluble dans l’éther et le chloroforme.

Notes
Sensible à la lumière. Incompatibles avec les bases et les agents oxydants forts.

Identifiants chimiques

CAS 58-56-0
Formule moléculaire C8H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.638
Numéro MDL MFCD00012807
Clé InChI ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
Nom de l’IUPAC 4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol; Chlorhydrate
SOURIRES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Pyridoxine hydrochloride
Point de fusion ∼206 °C (décomposition)
pH 3
Odeur Inodore
Quantité 500 g
Beilstein 3632435
Sensibilité Sensible à la lumière
Indice de Merck 14,7982
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau et l’alcool. Légèrement soluble dans l’acétone. Soluble dans l’éther et le chloroforme.
Poids de formule 205.64
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber 200-386-2
RTECSNumber UV1350000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche