missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorochromate de pyridinium 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P0930100G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P0930100G 100 g
P093025G 25 g
P0930500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. P0930100G Fournisseur TCI America Code fournisseur P0930100G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 26299-14-9
Formule moléculaire C5H6ClCrNO3
Numéro MDL MFCD00013106
Synonyme PCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Pyridinium Chlorochromate
Quantité 100 g
Numéro UN 3087
Poids de formule 215.55
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline