missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Joints coniques standards creux et bouchons de bouteille de réactifs combinés
Description
Ces joints coniques standards creux PYREX et bouchons de bouteille sont fermés au fond. Elles sont interchangeables avec des joints coniques standards et des bouchons de bouteille de même taille. Ces bouchons creux sont légers, mais très résistants pour réduire les écaillages et les casses, minimisant ainsi les coûts de remplacement. Une tête en forme de baril signifie qu’elle est facile à nettoyer et encore plus facile à faire tourner vers l’intérieur ou l’extérieur. Des rainures sur les côtés aident à prévenir les glissades. Le dessus plat permet au bouchon de se tenir sur sa tête, ce qui libère la main de l'utilisateur et minimise la contamination potentielle.
Cat. Le numéro 7575-14 est une pièce de remplacement pour le kit de chimie organique Cat. No 6949K.
Cat. Le numéro 7575-19 est une pièce de remplacement pour les kits de chimie organique Cat. No 6949E, 6949F et 6949G-2.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Clear |
| Forme | Conical |
| Type de produit | Tapon à tête de baril |
| À utiliser avec (équipement) | Bouteille de réactif |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 7.1 cm |
| Longueur (métrique) de zone de mise à la terre | 3.5 cm |
| Joint conique standard | 29/35, 24/30 |