missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrazole-3-carboxaldéhyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P2261200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P2261200MG 200 mg
P22611G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P2261200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur P2261200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3920-50-1
Formule moléculaire C4H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Numéro MDL MFCD00129925
Clé InChI ICFGFAUMBISMLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Formylpyrazole
PubChem CID 12218383
Nom de l’IUPAC 1H-pyrazole-5-carbaldehyde
SOURIRES O=CC1=CC=NN1

Spécifications

Nom ou substance chimique Pyrazole-3-carboxaldehyde
Point de fusion 151 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 96.09
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline