missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide pyrazinecarboxylique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P0940500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P0940500G 500 g
P094025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P0940500G Fournisseur TCI America Code fournisseur P0940500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 98-97-5
Formule moléculaire C5H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.099
Numéro MDL MFCD00006130
Clé InChI NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
PubChem CID 1047
ChEBI CHEBI:71311
Nom de l’IUPAC Acide pyrazine-2-carboxylique
SOURIRES C1=CN=C(C=N1)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Pyrazinecarboxylic Acid
Couleur Blanc-jaune
Quantité 500 g
Poids de formule 124.10
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (5)-0952
TSCA Non