missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Puritan™ EnviroMax™ Échantillonnage environnemental & arrondi, écouvillon de collecte sèche : non stérile
Description
Pour échantillonner des surfaces ou de grandes pièces d’équipement; Parfait pour les contrôles surprises; Bouchon étanche-fuite à ouverture rapide; Un écouvillon solidement attaché au capuchon; Pointe rigide en mousse ronde; Gros embout pour maximiser la collecte et l’élution; Durée de conservation - 12 mois; Fabriqué USA
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008, SO 13485:2003, GMP de la FDA |
| Diamètre (impériale) de poignée | 0,12 po. |
| Diamètre (impériale) du cône | 0,61 po. |
| Diamètre (métrique) de poignée | 0.31 cm |
| Diamètre (métrique) du cône | 1.55 cm |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage de surface environnementale, parfait pour des vérifications ponctuelles, la détection de micro-organismes |
| Quantité | 25/boîte, 10 boîtes/C. |
| Stérilité | Non stériles |