missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GOJO™ Frottement avancé pour les mains en mousse PURELL™

Numéro de catalogue. 296365331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (Metric):
1200 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (Metric)
296365331 1200 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 296365331 Fournisseur GOJO™ Code fournisseur 880403CAN00

Certifié vert, sans parfum, sans colorant.

  • Amélioré par un mélange nourrissant de quatre conditionneurs pour la peau afin de maintenir la santé de la peau
  • Compatible avec les gants en latex, nitrile et vinyle, ainsi qu’avec le CHG
  • SMART-FLEX™ Le design de la bouteille utilise 30% moins de matériau que le HDPE
  • La technologie d’effondrement contrôlé maintient la forme de la bouteille plus longtemps pendant la vidange
  • Pompe amovible pour faciliter le recyclage
  • Un remplissage SANITAIRE™ SCELLÉ aide à prévenir la contamination
  • Répond EcoLogo aux normes de désinfectant pour les mains en matière de leadership environnemental et de performance éprouvée

Spécifications

Product Type Massage des mains
Color Transparent
For Use With (Application) Massage des mains
Quantity 3/Pk.
Volume (Metric) 1200 mL