missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ PTFE/Silicone Septa

Numéro de catalogue. 111020788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du bouchon:
22 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) du bouchon
111020788 22 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111020788 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 23245U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les septa en flacons sont disponibles dans une variété de matériaux

  • Septa, PTFE/silicone sont compatibles avec un gros bouchon à bouchon à vis ambré de 240 mL.
  • Ils conviennent à la plupart des organiques (jusqu’à ce qu’ils soient percés) et ne sont pas recommandés pour les chlorosilans.

Spécifications

Diamètre (métrique) du bouchon 22 mm
Matériau PTFE/Silicone
Nb par paquet 144
Plage de températures (métrique) Limite de température : 250 °C
Épaisseur (impériale) 0,1 po.