Learn More
New England Biolab Ltd PstI 50000 units
Numéro de catalogue. 50812006
Encompass
A restriction endonuclease that recognizes the sequence C_TGCA^G.
Numéro de catalogue. 50812006 Fournisseur New England Biolab Ltd Code fournisseur R0140L
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
A restriction endonuclease that recognizes the sequence C_TGCA^G.