missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Healthcare™ PROTOCOL™ Produits auxiliaires de parasitologie, teinture trichrome

Numéro de catalogue. 2300538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Product Type:
Teinture trichrome
Tubes et capuchons en vrac
Vrac de zinc PVA
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Product Type
2300538 Teinture trichrome
2300540 Vrac de zinc PVA
2300542 Tubes et capuchons en vrac
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 2300538 Fournisseur Fisher Healthcare™ Code fournisseur J2300538

Standardisez les procédures de collecte de routine, de transport sécuritaire, de conservation et d’examen des échantillons de selles pour les parasites intestinaux et les pathogènes entériques.

Normalisez les procédures de collecte de routine, de transport sécuritaire, de conservation et d’examen des échantillons de selles pour les parasites intestinaux et les pathogènes entériques avec les trousses de parasitologie à fiole Thermo Scientific™ PROTOCOL™.

Teinture trichrome :

  • Utilise une procédure de coloration rapide pour produire des frottis uniformément colorés de protozoaires intestinaux, de levures et de cellules humaines
  • Offre un excellent contraste, facilitant la détection des parasites intestinaux tout en différenciant les organismes des débris fécaux et des artefacts
  • Fourni dans une bouteille de 500 ml

Sulfite de zinc–alcool polyvinylique (Zn-PVA) :

  • Fixateur sans mercure pour les trophozoïtes protozoaires dans une bouteille de 500 ml

Acétate d’éthyle :

  • Fourni dans une bouteille de 225 ml

Remarque :

Tous les produits de parasitologie PROTOCOL™ sont sans mercure.

Spécifications

Product Type Teinture trichrome
Description TrichromeStain offre un excellent contraste, facilitant la détection des parasites intestinaux tout en différenciant les organismes des débris fécaux et des artefacts.
Quantity 1 pièce
Volume (English) 16,91 oz
Volume (Metric) 500 mL