missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Protéinase K, album Tritirachium
Description
- En raison de son inactivation protéolytique rapide des nucléases endogènes, elle peut être utilisée pour l’isolement d’ARNm et d’ADN de haut poids moléculaire
- Elle clive préférentiellement les liaisons à côté du groupe carbonyle des acides aminés hydrophobes, aliphatiques et aromatiques substitués par l’azote.
- Inhibé par DFP, Hg2+ et PMSF
- Pas inactivé par des chélateurs métalliques, des réactifs sulfhydryl, TLCK ou TPCK
Spécifications
Spécifications
| Formule | Lyophilisée à partir d’acétate de calcium |
| Quantité | 25mg |
| Format | Solide lyophilisé |
| pH | Optimal 7,5 - 12,0 |
| Contenu et stockage | Conserver à +2 °C à +8 °C |