missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Milieu à flux rapide de la protéine G Sepharose™ 4
Description
- Spécificités de liaison qui complètent le milieu protéique A
- Lie une large gamme d’espèces et de sous-classes IgG
- Moyenne humaine de haute capacité, >20 mg d’IgG/mL; débit élevé
- L’attachement multipoint minimise la fuite de ligands
- Utilisé dans diverses applications diagnostiques et de recherche
Spécifications
Spécifications
| Concentration du ligand | 2 mg de protéine G/mL Medium |
| Matrice | 4% d’agarose réticulée |
| Granulométrie | 90 μm |
| pH | 3 à 9 |
| Quantité | 200 mL |
| Contenu et stockage | 2 °C à 8 °C |
| À utiliser avec (application) | Utilisé dans diverses applications diagnostiques et de recherche |
| Ligand | Protéine G recombinante dépourvue de région de liaison à l’albumine |