missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Mélange d’inhibiteurs de protéases

Numéro de catalogue. 45001740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45001740 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45001740 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 80650123

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une inhibition efficace de la protéase lors de la préparation de l’échantillon de protéines

La préparation de l’échantillon nécessite souvent l’inhibition de l’activité des protéases. Ce mélange contient une combinaison d’inhibiteurs compétitifs et non compétitifs de protéases, qui protègent les protéines contre la protéolyse lors de la purification à partir des tissus animaux, des tissus végétaux, des levures et des bactéries.

  • Inhibe >une activité de protéase à 95%
  • Inhibent les protéases de la sérine, de la cystéine et de la calpaïne
  • Pas d’EDTA; Optionnellement, l’EDTA peut être ajouté pour inhiber les métalloprotéases

Spécifications

Comprend Protéase inhibito r (solution 100X)
Type de produit Cocktail inhibiteur de protéase
Contenu et stockage -20 °C
Quantité 1 mL