missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide propylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™

Numéro de catalogue. P19421G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P19421G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P19421G Fournisseur TCI America Code fournisseur P19421G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17745-45-8
Formule moléculaire C3H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 87.91
Numéro MDL MFCD01074564
Clé InChI JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019
PubChem CID 351065
Nom de l’IUPAC Acide propylboronique
SOURIRES CCCB(O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Propylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
Point de fusion 106 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 87.91
Forme physique Poudre cristalline