missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propioin 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P09745ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P09745ML 5 mL
P097425ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P09745ML Fournisseur TCI America Code fournisseur P09745ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4984-85-4
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00043572
Clé InChI SKCYVGUCBRYGTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Hydroxy-3-hexanone
PubChem CID 95609
ChEBI CHEBI:18351
Nom de l’IUPAC 4-hydroxyhexan-3-one
SOURIRES CCC(C(=O)CC)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Propioin
Couleur Jaune
Point d’ébullition 167 °C
Quantité 5 mL
Numéro UN 1993
Poids de formule 116.16
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Liquide