missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Propidium iodure, Calbiochem™,

Numéro de catalogue. 53705950MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
53705950MG 50 mg Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 53705950MG Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 53705950MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 25535-16-4
Formule moléculaire C27H34I2N4
Poids moléculaire (g/mol) 668.406
Clé InChI XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
Nom de l’IUPAC 3-(3,8-diamino-6-phénylphénanthridride-5-ium-5-yl)propyl-diéthyle-méthylazanium; diiodure
SOURIRES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]

Spécifications

Couleur Rouge
Emballage Bouteille en verre
Quantité 50 mg
Forme physique Solide