missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Hélices pour ServoDyne™ mélangeurs électroniques

Numéro de catalogue. 13200282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2.5 cm
5.1 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique)
13200282 2.5 cm
13200279 5.1 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13200282 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0455240

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hélice à trois pales pour le mélange polyvalent

  • Peut être utilisé individuellement ou monté plusieurs sur un arbre pour une agitation complète
  • Électro-poli

  • Hélices de style marine : utilisées pour le mélange polyvalent
  • Hélices de type turbine : utilisé pour le mélange sans air dans des contenants profonds

Spécifications

Type de produit Hélice à 3 pales
Taille d’orifice (impériale) 0,31 po.
Taille d’orifice (métrique) 0.78 cm
Diamètre (impériale) 1 po
Diamètre (métrique) 2.5 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour le mixage polyvalent
À utiliser avec (équipement) ServoDyne™ Mélangeur électronique