missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ PRONASE™ Protéase, Streptomyces griseus, sans nucléase
Description
- La protéase non spécifique liquéfie les mucines et digère les protéines en acides aminés libres
- Peut être utilisé pour isoler des chondrocytes vivants
- Le plus actif au pH neutre, mais stable sur une large plage de pH et de température
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 5kU |
| Format | Lyophilisé (Séchage par congélation) |
| pH | Optimum 7,5 |
| Contenu et stockage | Conserver à +2 °C à +8 °C |