missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega Enzymes de restriction - Sgf I Génome qualifié (C)

Numéro de catalogue. PRR7103
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 U
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PRR7103 250 U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PRR7103 Fournisseur Promega Code fournisseur R7103

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Génome qualifié pour assurer une performance optimale dans les applications d’analyse génomique. Le clonage bleu/blanc est qualifié, offrant un niveau de contrôle de qualité plus élevé pour les enzymes utilisées dans les applications de clonage. (GCG AT/CGC CGC\TA GCG)

  • Clonage bleu/blanc qualifié, offrant un niveau de contrôle de qualité plus élevé pour les enzymes utilisées dans les applications de clonage
  • Le génome est qualifié pour assurer une performance optimale dans les applications d’analyse génomique
  • Produit à haute concentration maintenant discontinué

Spécifications

Concentration 8 à 12 U/μL
Composants 1 x 1 mL 10X tampon C, 1 x 150 μL d’albumine sérique bovine, acétylée, 1 x 250U SgfI
Température de l’incubateur 37 °C
pH 7.4
À utiliser avec (application) Offre un niveau de contrôle de qualité plus élevé pour les enzymes utilisées dans les applications de clonage
Tampon de stockage 10 mM Tris HCl (pH 7,4), 300 mM KCl, 0,1% Thesit™, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5 mg/mL de BSA, 50% de glycérol
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
Quantité 250 U
Site de coupe GCGAT. CGC CGC. TAGCG
Type de produit SgfI
Forme Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats