missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Promega Enzymes de restriction - Nco I Clonage Bleu/Blanc Qualifié (D)
Description
- Capable de digérer l’ADN en 15 minutes ou moins
- Active et capable de digérer directement dans le GoTaq(R) Green Master Mix
- Clonage bleu/blanc qualifié, offrant un niveau de contrôle de qualité plus élevé pour les enzymes utilisées dans les applications de clonage
‡Tampon enzymatique de restriction inclus indiqué entre parenthèses; Clonage = Clonage bleu/blanc qualifié; Génome = Qualifié pour le génome.
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 10 U/μL |
| Composants | 1 x 1 mL 10X tampon D, 1 x 150 μL d’albumine sérique bovine, acétylée, 1 x 200U NcoI, 1 x 0,25 mL Multi-Core™ 10X tampon |
| Température de l’incubateur | 37 °C |
| pH | 7.4 |
| À utiliser avec (application) | Offre un niveau de contrôle de qualité plus élevé pour les enzymes utilisées dans les applications de clonage |
| Tampon de stockage | 10 mM de Tris HCl (pH 7,4), 300 mM de NaCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 0,5 mg/mL de BSA, 50% de glycérol |
| Contenu et stockage | -30 °C à -10 °C |
| Quantité | 200 U |
| Site de coupe | C.CATGG GGTAC. C |
| Type de produit | NCOI |
| Show More |