missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega Solution de lyse des globules rouges (CLB)

Numéro de catalogue. PRZ3141
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PRZ3141 200 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PRZ3141 Fournisseur Promega Code fournisseur Z3141

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Composante des SV systèmes d’isolement total de l’ARN et PureYield d’ARN Midiprep.

La solution de lyse des globules rouges (CLB) est un composant du système d’isolement SV total de l’ARN (Mfr. No. Z3101, Z3100, Z3105) et PureYield™ du RNA Midiprep System (Mfr. No. Z3740, Z3741).

Spécifications

Contenu et stockage 15 °C à 30 °C
À utiliser avec (application) Isole l’ARN total pur intact
Quantité 200 mL