missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Promega P450-Glo™ Systèmes d’analyse CYP450
Description
Comprend
Réactif de détection de luciférine; P450-Glo Tampon; 5mM Luciferin-CEE, -ME, -H, -BE, -PFBE, -PPXE ou IPA
- Une méthode luminescente et un système de criblage pour mesurer l’activité
- Le système de dépistage comprend un ensemble complet de réactifs
- Le format luminescent élimine le besoin d’analyses longues
- Large plage dynamique et fond bas
Recommended Storage
−20° to −70°C
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 50 mL |
| Aperçu général | P450-Glo Dosage CYP2C8 |
| Contenu et stockage | -30 °C à -10 °C |
| Méthode de détection | Homogène, luminescence |
| À utiliser avec (application) | Criblez les médicaments et les nouvelles entités chimiques pour leur capacité à moduler les activités du CYP450 dans les fractions natives ou recombinantes; Mesurer les activités recombinantes du CYP450 dans les fractions membranaires issues de systèmes d’expression hétérologues, tels que les cellules Sf9 et E. coli; et dans des fractions microsomales issues de tissus |
| Type de produit | P450-Glo Dosage CYP2C8 |
- Brevet américain 6 602 677; Pat. australien no 754312 et autres brevets en attente.
- La méthode d’expression recombinante de la luciférase coléoptère est couverte par les États-Unis. Brevets 5 583 024; 5 674 713 et 5 700 673.