missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega Kinase-Glo™ Dosage de kinase luminescente

Numéro de catalogue. PRV6711
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
10 x 10 mL
10 x 100 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PRV6711 10 mL
PRV6712 10 x 10 mL
PRV6713 100 mL
PRV6714 10 x 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. PRV6711 Fournisseur Promega Code fournisseur V6711

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les Kinase-Glo™ tests de kinases luminescentes sont des systèmes homogènes non radioactifs permettant de déterminer l’activité des kinases purifiées en quantifiant la quantité restante ATP en solution après une réaction kinase.

  • Surveille l’activité des kinases purifiées en quantifiant ATP
  • Le signal luminescent est inversement proportionnel à la quantité d’activité kinase
  • Trois formats de kits : linéaire à 10 microM (kinase-Glo(R)); 100 microM (Kinase-Glo(R) Plus) ou 500 microM (Kinase-Glo(R) Max) ATP

  1. Brevet américain 6,602,677, brevet australien 754312 et autres brevets en attente.
  2. La méthode d’expression recombinante de la luciférase coléoptère est couverte par les États-Unis. Brevets 5 583 024, 5 674 713 et 5 700 673.

Spécifications

Quantité 10 mL
Contenu et stockage 1 x 1 substrat flacon Kinase-Glo™, 1 x tampon de 10 mL Kinase-Glo™ -20 °C
Méthode de détection Méthode homogène, non radioactive
À utiliser avec (application) Pour déterminer l’activité des kinases purifiées en quantifiant la quantité de ATP
Type de produit Kinase-Glo Dosage de kinase luminescente
À utiliser avec (équipement) Pour les plaques à puits multiples