missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Promega Sonde Oligo(dT) biotinylée (50pmol/μL)

Numéro de catalogue. PRZ5261
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
35 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PRZ5261 35 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PRZ5261 Fournisseur Promega Code fournisseur Z5261

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le PolyATtract System 1000 isole l’ARN messager directement à partir de lysats cellulaires ou tissulaires bruts, éliminant ainsi le besoin d’isolation totale de l’ARN.

  • Isole l’ARNm directement à partir de lysats cellulaires ou tissulaires bruts
  • La purification de l’ARNm est complète en 45 minutes ou moins
  • Ça travaille avec des quantités de tissu de 5 mg à 2 g par isolation
  • Pas de longues étapes de précipitation à l’éthanol, pas d’extractions de phénol :chloroforme et d’ultracentrifugation nocturne
  • Le support de séparation magnétique (Cat.# Z5410) peut accueillir des tubes de 1,5 ml, 2 ml, 15 mL et 50 mL

Spécifications

Concentration 50 pM/μL
Contenu et stockage -30 °C à -10 °C
À utiliser avec (application) PolyATtract™ Systèmes d’isolation d’ARNm, traduction in vitro, RT-PCR et synthèse d’ADNc
Quantité 35 μL