Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Réactif antifade vivant, pour l’imagerie des cellules vivantes
Description
ProLong Live Antifade Reagent helps prevent the loss of fluorescent signal due to photobleaching during live cell imaging through use of enzymes from the plasma membrane of E. coli. These enzymes metabolize the elements that can cause photobleaching. When dyes are illuminated, they can degrade which reduces the sample's fluorescent intensity and leads to the creation of free radical singlet oxygen which degrades neighboring dye molecules. ProLong Live Antifade Reagent metabolizes this element, increasing the signal intensity and duration while keeping the background signal low. ProLong Live reagent has little-to-no effect on cellular viability, proliferation, or other cellular functions in experiments up to 48 hours. ProLong Live reagent provides photobleach protection in live cell experiments for fluorophores such as GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™, and CellTracker™dyes. ProLong Live Antifade Reagent can be added to any cell culture media or buffer that is suitable for fluorescent imaging.
ProLong Le réactif antifade vivant aide à prévenir la perte du signal fluorescent due au photoblanchiment lors de l’imagerie des cellules vivantes grâce à l’utilisation d’enzymes provenant de la membrane plasmique d’E. coli. Ces enzymes métabolisent les éléments qui peuvent causer le photoblanchiment. Lorsque les colorants sont illuminés, ils peuvent se dégrader, ce qui réduit l’intensité fluorescente de l’échantillon’et conduit à la création d’oxygène singlet des radicaux libres qui dégrade les molécules de colorant voisines. ProLong Le réactif antifade vivant métabolise cet élément, augmentant l’intensité et la durée du signal tout en maintenant le signal de fond bas. ProLong Le réactif vivant a peu ou pas d’effet sur la viabilité cellulaire, la prolifération ou d’autres fonctions cellulaires dans des expériences allant jusqu’à 48 heures. ProLong Le réactif vivant offre une protection contre la photoblanchiment dans les expériences avec cellules vivantes pour les fluorophores tels que GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™, et les colorants CellTracker™. ProLong Le réactif antifondu vivant peut être ajouté à tout milieu de culture cellulaire ou tampon adapté à l’imagerie fluorescente.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 x 1 mL |
| Type de produit | Réactif antifade vivant |
| Contenu et stockage | Lorsqu’il est entreposé à -20 °C, le produit est stable pendant au moins 6 mois, avec jusqu’à 4 cycles de congélation-dégel. Lorsqu’il est entreposé à 2 –8 °C, le produit doit être utilisé dans les 30 jours (un précipité peut se former à cette température). |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide |
| Gamme de produit | ProLong |
| Type de réactif | Réactif d’imagerie cellulaire |
| Volume (métrique) | 1 mL |