Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Montage antifade en diamant
Description
ProLong Diamond Antifade Mountant is a glycerol-based liquid mountant applied directly to fluorescently labeled cells or tissue samples. ProLong Diamond mountant is designed to provide unparalleled antifade protection across the entire visual and IR spectrums. You can use ProLong Diamond mountant with almost any fluorescent dye or fluorescent protein (e.g., GFP, RFP, mCherry) to achieve the brightest signal and lowest background, for bright, high-definition fluorescent images.
ProLong Diamond Antifade Mountant comes mixed and ready-to-use in a 2 mL dropper bottle or 10 mL bottle. Just apply a drop to the sample, add a coverslip, cure, and image. ProLong Diamond mountant does not discolor or shrink when cured, enabling high-quality fluorescent images months after mounting your sample. ProLong Diamond mountant will cure to an RI of 1.47.
ProLong Le Diamond Antifade Mountant est un montant liquide à base de glycérol appliqué directement sur des cellules ou des échantillons de tissu marqués par fluorescence. ProLong Le montage diamant est conçu pour offrir une protection antidécoloration inégalée sur l’ensemble du spectre visuel et IR. Vous pouvez utiliser ProLong le montage diamant avec presque n’importe quel colorant fluorescent ou protéine fluorescente (par exemple, GFP, RFP, mCherry) pour obtenir le signal le plus brillant et le fond le plus bas, pour des images fluorescentes brillantes et haute définition.
ProLong Le Diamond Antifade Mountant est préparé et prêt à être utilisé dans une bouteille compte-gouttes de 2 mL ou une bouteille de 10 mL. Il suffit d’appliquer une goutte sur l’échantillon, d’ajouter une couche de revêtement, de durcir et d’imager. ProLong Le montage diamant ne se décolore pas et ne rétrécit pas lors du durcissement de l’échantillon, ce qui permet d’obtenir des images fluorescentes de haute qualité plusieurs mois après le montage de votre échantillon. ProLong Le montant diamant va guérir jusqu’à un RI de 1,47.
Obtenez une protection contre le photoblanchiment sur tout le spectre
ProLong visible et IR. La capacité de Diamond Antifade Mountant’à fournir un signal plus lumineux sur un fond faible aide à garantir des images haute résolution. ProLong Le diamant offre une protection supérieure contre le photoblanchiment et ne trempera pas vos fluorophores. Il peut être utilisé avec une gamme de colorants fluorescents, incluant Alexa Fluor des colorants, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 et Cy5 /ou protéines fluorescentes. Pour une vision immédiate de l’échantillon sans durcissement, SlowFade le Diamond Antifade Mountant est optimal.
L’archivage d’échantillons marqués fluorescentement avec un excellent montage RI
ProLong Diamond est l’option idéale pour archiver des échantillons avec des colorants fluorescents ou des protéines fluorescentes. Veuillez noter que ProLong les montages en verre sont recommandés pour les échantillons > de 10 microns et toutes les applications d’imagerie à l’huile d’immersion. Il est aussi idéal pour préserver la puissance du signal lors de longues séances d’imagerie, comme l’imagerie répétée sous un éclairage laser confocal ou avec une microscopie à super résolution. De plus, la propriété de durcissement du ProLong diamant signifie que vous n’avez pas besoin d’utiliser des résines acryliques traditionnelles (c’est-à-dire du vernis à ongles), qui peuvent endommager les objectifs du microscope s’ils entrent en contact avec eux. L’indice de réfraction détermine à quel point le chemin de la lumière est courbé, ou réfracté, lorsqu’il entre dans un matériau. En microscopie, les différences d’indice de réfraction entre l’échantillon et le milieu de montage doivent être minimisées et peuvent être réduites en utilisant des monteurs avec un RI plus élevé. Optimiser l’IR de votre expérience augmentera la résolution pour obtenir des images de meilleure qualité. Selon le type d’échantillon, l’épaisseur, la profondeur d’imagerie et/ou les réactifs de coloration (par exemple, protéines fluorescentes ou colorants) et si vous avez besoin d’un support durcisseur ou non, choisir le bon support de montage aura un impact sur la résolution de l’image et devrait être fortement considéré pour une conception expérimentale optimale.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 2 mL |
| Type de produit | Montage antifade |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon compte-gouttes contenant 2 mL de réactif. • Conserver à 2-8 °C. • Tenir à l'abri de la lumière. • Stable pendant au moins 6 mois après avoir reçu. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide |
| Gamme de produit | ProLong |
| Type de réactif | Solution de montage, solution antifade |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Aperçu général | ProLong™ Affût antifondu diamant, 1 x 2 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.