missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Proline™ Plus pipette mécanique à canal unique, reprise

Numéro de catalogue. 14559430PR
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
1 à 0,6%
10 à 1,3%
2 à 0,5%
2 à 0,6%
2 à 0,8%
3 à 0,6%
3 à 0,9%
3 à 1%
5 à 1%
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Volume (métrique):
0,1 à 3 μL
0,5 à 10 μL
1 à 10 ml
10 à 100 μL
100 à 1000 μL
2 à 20 μL
20 à 200 μL
5 à 50μ L
500 à 5000 μL
Incrément:
0,002 μL
0,01 μL
0,02 μL
0,1 μL
0,2 μL
1 μL
10 μL
20 μL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Précision Couleur Volume (métrique) Incrément
14559430PR 3 à 1% Jaune 5 à 50μ L 0,1 μL
14559427PR 10 à 1,3% Gris 0,1 à 3 μL 0,002 μL
14559428PR 5 à 1% Gris 0,5 à 10 μL 0,01 μL
14559429PR 3 à 0,9% Jaune 2 à 20 μL 0,02 μL
14559431PR 2 à 0,8% Jaune 10 à 100 μL 0,1 μL
14559432PR 2 à 0,6% Jaune 20 à 200 μL 0,2 μL
14559433PR 1 à 0,6% Bleu 100 à 1000 μL 1 μL
14559434PR 2 à 0,5% Vert 500 à 5000 μL 10 μL
14559435PR 3 à 0,6% Rouge 1 à 10 ml 20 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 14559430PR Fournisseur Sartorius Code fournisseur 728040PR

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez votre pipetage à des prix imbattables. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir jusqu’à 35% d’économies sur les Pipetters mécaniques à canal unique PROLINE Plus.

  • Le design léger est facile à utiliser
  • Forte résistance chimique et UV
  • Mécanisme Optiload dans les modèles multicanaux pour un scellement parfait des pointes
  • Réglage du volume par jeux de clic
  • Convient à la fois pour les gauchers et les droitiers
  • Compatible avec une grande variété de pointes
  • Compatible avec les tubes de laboratoire les plus couramment utilisés grâce à un collier éjecteur à la pointe mince
  • Le filtre à cône de sécurité prévient la contamination et les dommages aux pipettes
  • Codage couleur de la plage de volumes pour faciliter la sélection des pipettes et des pointes
  • Nettoyage facile : seulement 2 à 3 pièces à démonter
  • La sélection couvre toute la plage de 0,1 μL à 10 mL

Détails de l’offre

Après avoir acheté cet article du programme d’échange, veuillez suivre ces étapes pour compléter votre reprise :

1. Remplir Sartorius le formulaire de rédemption. (Contactez le service à la clientèle de Fisher pour obtenir le formulaire.)

2. Sartorius Envoi par courriel d’un lien vers une étiquette d’expédition prépayée UPS , des instructions d’expédition et un formulaire de décontamination.

3. Visitez UPS le site, imprimez l’étiquette d’expédition, emballez la pipette et expédiez à Sartorius.

Note : N’importe quelle marque de pipette, dans n’importe quel état, peut être échangée. Les pipettes doivent être exemptes de contamination et retournées avec le formulaire de décontamination signé.

Spécifications

Précision 3 à 1%
Certifications/Conformité EC
Espacement de cônes réglable Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Risque de contamination minimisé avec des filtres à cône sécuritaires et une autoclavabilité complète
Type de prise Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle Pipettes mécaniques
Nombre de canaux 1
Gamme de produit Proline
Programmabilité Non
Stérilité Non stériles
Catégorie minée
Volume (métrique) 5 à 50μ L
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (application) Risque de contamination réduit grâce à des filtres à cône sécuritaires et à une autoclavabilité complète
Incrément 0,1 μL
Surveillance des rayons UV Oui
Garantie 2 ans
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats